793825
Methyl chloroformate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 85% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
85% (CP)
form
liquid
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[13C](OC)Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c1-5-2(3)4/h1H3/i2+1
InChI key
XMJHPCRAQCTCFT-VQEHIDDOSA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)