78960
Phenyl propargyl ether
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
3-Phenoxy-1-propyne
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CCH2OC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Beilstein:
2040910
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.535
densidad
1.030 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
phenoxy
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C#CCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
Clave InChI
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?