Merck
78060
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH(NH2)COOCH2C6H5 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
291.77
Beilstein:
3919200
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (AT)
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]20/D −13±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-200 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15H,11-12,17H2;1H/t15-;/m0./s1
Clave InChI
CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)