Merck
775517
Sigma-Aldrich
Thiazole-2-carbonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2ClNOS
Número de CAS:
Peso molecular:
147.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
47-52 °C
grupo funcional
acyl chloride
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(C1=NC=CS1)=O
InChI
1S/C4H2ClNOS/c5-3(7)4-6-1-2-8-4/h1-2H
Clave InChI
HKZCFGQSWLWNQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)