774561
1-Methyl-1H-indole-5-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
1-Methylindolecarbaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
80-85 °C
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]1(c2c(cc1)cc(cc2)C=O)C
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-5-4-9-6-8(7-12)2-3-10(9)11/h2-7H,1H3
Clave InChI
XIVDZBIBWGQOTI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)