769908
Resomer® LR 706 S, Poly(L-lactide-co-D,L-lactide)
ester terminated, L-Lactide: D,L-Lactide 70:30
Sinónimos:
Resomer® LR 706 S, P(L/DL)LA
Quality Level
form
solid
feed ratio
lactide:lactide 70:30
viscosity
3.3-4.2 dL/g
mp
102-111 °C
transition temp
Tg 56-62 °C
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
Legal Information
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)