Merck
769096
Sigma-Aldrich
Air
synthetic, Messer® CANgas, 99.999%
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
1 (vs air)
Nivel de calidad
descripción
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
Ensayo
99.999%
Formulario
gas
calidad
synthetic
bp
−189 °C (lit.)
Aplicación
This synthetic air is a colourless, odourless gas mixture of N2 and O2 with the same weight as air. Applications include gas chromatography with use as a zero gas or oxidizing gas for flame ionization detectors(FID). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Productos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Información legal
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
regulador
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)