765228
Cyclohexane-13C6
99 atom % 13C, 98%
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98%
form
liquid
mass shift
M+6
SMILES string
[13CH2]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-IDEBNGHGSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)