Merck
765074
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzamide
97%
Sinónimos:
p-Iodobenzamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6INO
Número de CAS:
Peso molecular:
247.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
215-217 °C
functional group
amide
iodo
SMILES string
NC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6INO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
Inchi Key
XRNBLQCAFWFFPM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)