764388
Tetraethylene glycol p-toluenesulfonate
97%
Sinónimos:
2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl toluene-4-sulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl toluenesulfonate, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl tosylate, Monotosylated tetraethylene glycol, Tetraethylene glycol monotosylate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.507
density
1.202 g/mL at 25 °C
functional group
ether
hydroxyl
tosylate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H24O7S/c1-14-2-4-15(5-3-14)23(17,18)22-13-12-21-11-10-20-9-8-19-7-6-16/h2-5,16H,6-13H2,1H3
InChI key
FGDJUEZBMFELRW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?