762989
N,N-Diethyl-d10-formamide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+10
SMILES string
[H]C(N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
SUAKHGWARZSWIH-MWUKXHIBSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)