Merck
761206
Sigma-Aldrich
4-Pentenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
4-Pentene-1-magnesium bromide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9BrMg
Peso molecular:
173.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solution
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.940 g/mL at 25 °C
grupo funcional
allyl
cadena SMILES
Br[Mg]CCCC=C
InChI
1S/C5H9.BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;/h3H,1-2,4-5H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
LHTUYNSQNJOCCB-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
4-Pentenylmagnesium bromide is a general Grignard reagent used in the total synthesis of (−)-sarain A, (−)-salicylihalamide A and (+)-erysotramidine. It is also used in the synthesis of hexa-peri-hexabenzocoronene cyclophane.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
11.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-11.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Total synthesis of (−)-Sarain A.
Becker M H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(39), 11987-12002 (2007)
Total synthesis of (−)-salicylihalamide A and related congeners.
Smith III A B, et al.
Tetrahedron, 58(32), 6455-6471 (2002)
A Hexa-peri-hexabenzocoronene Cyclophane: An Addition to the Toolbox for Molecular Electronics.
Watson M D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(5), 1402-1407 (2004)
New approaches for the synthesis of erythrinan alkaloids.
Zhang F, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(9), 1963-1979 (2009)