75940
2-Oxooctanoic acid
≥99.0% (T)
Sinónimos:
α-Ketooctanoic acid, 2-Oxocaprylic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.0% (T)
form
flakes
bp
82 °C/0.05 mmHg
mp
33-36 °C
functional group
carboxylic acid
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
GPPUPQFYDYLTIY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)