Merck
759368
Sigma-Aldrich
2,4-Piperidinedione
97%
Sinónimos:
2,4-Diketopiperidine, 2,4-Dioxopiperidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
113.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
98-103 °C
functional group
ketone
SMILES string
O=C1CCNC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h1-3H2,(H,6,8)
InChI key
RDNZDMDLRIQQAX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)