759139
β-N-Methyl-d3-amino-DL-alanine-15N2
98 atom % 15N, 98 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
BMAA-15N2,d3
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 15N
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
SMILES string
OC(C([15NH2])C[15N]([H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H10N2O2/c1-6-2-3(5)4(7)8/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,5+1,6+1
InChI key
UJVHVMNGOZXSOZ-OISARLQDSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Caution
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)