Merck
754366
Sigma-Aldrich
6-(Aminomethyl)indole
97%
Sinónimos:
(1H-Indol-6-yl)methylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
146.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
135-140 °C
functional group
amine
SMILES string
NCc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C9H10N2/c10-6-7-1-2-8-3-4-11-9(8)5-7/h1-5,11H,6,10H2
InChI key
FURRUNQWZZOXOT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)