Merck
753262
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3ClF3NO
Número de CAS:
Peso molecular:
209.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.474
density
1.468 g/mL at 25 °C
functional group
acyl chloride
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(nc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF3NO/c8-6(13)5-2-1-4(3-12-5)7(9,10)11/h1-3H
InChI key
XGGHEBGOZWCTKF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)