753173
3-(Difluoromethyl)pyridine
97%
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.462
density
1.242 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-2-1-3-9-4-5/h1-4,6H
InChI key
HKRKGTFBASUFRO-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
129.9 °F
flash_point_c
54.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)