Merck
753130
Sigma-Aldrich
Barium bis(trifluoromethanesulfonimide)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4BaF12N2O8S4
Número de CAS:
Peso molecular:
697.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Quality Level
reaction suitability
core: barium
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ba]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ba/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
InChI key
ZFICMXSMTNWQDX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)