749389
Fumaric acid-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
298-300 (subl) (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O[13C](/C=C/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i3+1,4+1
Clave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-ZWWDXPBASA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
446.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
230 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)