Merck
749230
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]diiridium(III)
95%
Sinónimos:
Di-μ-chlorotetrakis[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl-κN)phenyl- κC]di-iridium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H24Cl2F8Ir2N4
Número de CAS:
Peso molecular:
1216.02
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
>400 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ir].Cl[Ir].Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccn2.Fc3ccc(c(F)c3)-c4ccccn4.Fc5ccc(c(F)c5)-c6ccccn6.Fc7ccc(c(F)c7)-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H7F2N.2ClH.2Ir/c4*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;;;;/h4*1-7H;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI key
RXDKZUKXPWIFAN-UHFFFAOYSA-L
Application
This material is a precursor to a wide range of OLED emitters such as FIrpic.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)