748439
2-Aminobenzhydrol
97%
Sinónimos:
(2-Aminophenyl)(phenyl)methanol
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
113-118 °C
functional group
hydroxyl
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,15H,14H2
Inchi Key
NAWYZLGDGZTAPN-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?