748420
2-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic acid
97%
Sinónimos:
2-diphenylphosphanylbenzenesulfonic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
255-260 °C
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15O3PS/c19-23(20,21)18-14-8-7-13-17(18)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,19,20,21)
InChI key
HXVJDHROZFWXHT-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)