740772
2-(Trifluoromethylthio)aniline
97%
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
30-34 °C
functional group
fluoro
thioether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1SC(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NS/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
InChI key
HIPLFBJHUALLRK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
195.0 °F
flash_point_c
90.55 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)