738565
Platinum cobalt on carbon
extent of labeling: 30 wt. % Pt3Co loading
Sinónimos:
27% Pt, 3% Co on High Durable Carbon, 30% Pt3Co/HDC
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: platinum
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensión del etiquetado
30 wt. % Pt3Co loading
tamaño de partícula
<5 nm (Pt)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Pt].[Pt].[Pt].[Co]
InChI
1S/Co.3Pt
Clave InChI
GUBSQCSIIDQXLB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.