738131
Methyl trimethoxyacetate
96%
Sinónimos:
2,2,2-Trimethoxyacetic acid methyl ester
Quality Level
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.413
density
1.129 g/mL at 25 °C
functional group
ester
ether
SMILES string
COC(=O)C(OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H12O5/c1-8-5(7)6(9-2,10-3)11-4/h1-4H3
InChI key
QTABOWCQAPYNPP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
180.0 °F
flash_point_c
82.2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)