737097
1-(Aminomethyl)cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
95%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
170-175 °C
functional group
amine
carboxylic acid
SMILES string
Cl.NCC1(CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c8-5-7(6(9)10)3-1-2-4-7;/h1-5,8H2,(H,9,10);1H
InChI key
RQZKNSBTUBWVJG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)