737011
3-Cyclopropyl-2-propynoic acid
95%
Sinónimos:
Cyclopropanepropiolic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
mp
63-68 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C#CC1CC1
InChI
1S/C6H6O2/c7-6(8)4-3-5-1-2-5/h5H,1-2H2,(H,7,8)
InChI key
IJODLTUIUAZITN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)