736384
2,3-Dibromofuran
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.544
density
2.117 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccoc1Br
InChI
1S/C4H2Br2O/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
InChI key
GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
140.0 °F
flash_point_c
60 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?