734330
Diacerein-(diacetyl-d6)
98 atom % D, 95% (CP)
Sinónimos:
Diacetyl-d6 rhein
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)Oc1cccc2C(=O)c3cc(cc(OC(=O)C([2H])([2H])[2H])c3C(=O)c12)C(O)=O
InChI
1S/C19H12O8/c1-8(20)26-13-5-3-4-11-15(13)18(23)16-12(17(11)22)6-10(19(24)25)7-14(16)27-9(2)21/h3-7H,1-2H3,(H,24,25)/i1D3,2D3
InChI key
TYNLGDBUJLVSMA-WFGJKAKNSA-N
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)