Merck
734322
Sigma-Aldrich
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid-19,19,20,20,20-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
EPD-d5, Timnodonic acid-d5
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20D5H25O2
Número de CAS:
Peso molecular:
307.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
mp
-54--53 °C (lit.)
densidad
0.958 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+11
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i1D3,2D2
Clave InChI
JAZBEHYOTPTENJ-YSTLBCQOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)