Merck
734217
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine-2,6-dione
97%
Sinónimos:
MIDA anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
129.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
41-45 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO3/c1-6-2-4(7)9-5(8)3-6/h2-3H2,1H3
InChI key
FGQJBZHMORPBRR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)