734004
4-(Trifluoromethyl)pyridazine
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.427
densidad
1.400 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccnnc1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-1-2-9-10-3-4/h1-3H
Clave InChI
RKYLAEZHYUWJRS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
187.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
86.11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)