732435
4,7-Bis(2-bromo-5-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
mp
245-247 °C
SMILES string
Brc1ccc(s1)-c2ccc(-c3ccc(Br)s3)c4nsnc24
InChI
1S/C14H6Br2N2S3/c15-11-5-3-9(19-11)7-1-2-8(10-4-6-12(16)20-10)14-13(7)17-21-18-14/h1-6H
InChI key
ZIIMIGRZSUYQGW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.