730920
Palmitoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Hexadecanoyl-L-carnitine (N-methyl-d3) hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % D
assay
98% (CP)
form
powder
mp
166 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i2D3;
InChI key
GAMKNLFIHBMGQT-HZBHYVOGSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?