Merck
730408
Sigma-Aldrich
1-Allyl-2-bromobenzene
95%
Sinónimos:
2-Allylbromobenzene, 2-Allylphenyl bromide, 2-Bromo-1-allylbenzene, o-Allylbromobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9Br
Número de CAS:
Peso molecular:
197.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.559
density
1.311 g/mL at 25 °C
functional group
allyl
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C9H9Br/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7H,1,5H2
InChI key
NTYPQDZCDDLKLV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
199.9 °F
flash_point_c
93.3 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)