Merck
729868
Sigma-Aldrich
DL-Carnitine-(trimethyl-d9) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7D9H7ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
206.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC(O)CC(O)=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
Clave InChI
JXXCENBLGFBQJM-KYRNGWDOSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Francesca Froldi et al.
The EMBO journal, 38(7) (2019-02-26)
Rewired metabolism of glutamine in cancer has been well documented, but less is known about other amino acids such as histidine. Here, we use Drosophila cancer models to show that decreasing the concentration of histidine in the diet strongly inhibits