729558
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-d3-3-oxobutanoate-4-13C
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-d3-3-oxobutyrate-4-13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+4
SMILES string
[13CH3]C(C(O)(C([2H])([2H])[2H])C(OCC)=O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-11-6(9)7(3,10)5(2)8/h10H,4H2,1-3H3/i2+1,3D3
InChI key
WRZDWHWHFIFBOC-UTLCHCETSA-N
Packaging
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)