Merck
729477
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li tetrafluoroborate
95 atom % 6Li
Sinónimos:
Lithium-6Li fluoroborate
About This Item
Fórmula lineal:
6LiBF4
Número de CAS:
Peso molecular:
92.82
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 6Li
Formulario
solid
mp
293-300 °C (dec) (lit.)
cambio de masa
M-1
cadena SMILES
[6Li][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1/i;1-1
Clave InChI
UFXJWFBILHTTET-HCMAANCNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)