Merck
727431
Sigma-Aldrich
4-Azidoanisole solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-Azido-4-methoxybenzene solution, 4-Methoxyphenyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
149.15
Beilstein/REAXYS Number:
3609304
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥90.0% (HPLC)
form
liquid
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurities
≤2.0% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)9-10-8/h2-5H,1H3
InChI key
PPKDSHDYUBDVKL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-22.0 °F
flash_point_c
-30 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)