Merck
724637
Sigma-Aldrich
4-Bromoisoxazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H2BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
147.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
38-43 °C
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1cnoc1
InChI
1S/C3H2BrNO/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H
InChI key
IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F
flash_point_c
60 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)