722324
5-Amino-4-bromo-3-methylisoxazole
97%
Sinónimos:
4-Bromo-3-methylisoxazol-5-amine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
66-71 °C
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1noc(N)c1Br
InChI
1S/C4H5BrN2O/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h6H2,1H3
InChI key
XCYKKCVEVOZFIL-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)