Merck
722251
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-1-tetralone
97%
Sinónimos:
7-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9FO
Número de CAS:
Peso molecular:
164.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
61-66 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9FO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
InChI key
UCBYBFAJSWCTLG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)