Merck
721824
Sigma-Aldrich
1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Sinónimos:
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
200.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.472
n20/D 1.472
density
1.014 g/mL at 25 °C
1.014 g/mL at 25 °C
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(12)7-11/h8H,4-7,11H2,1-3H3
InChI key
SOGXYCNKQQJEED-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)