719838
1-Bromo-2,6-diisopropylbenzene
95%
Sinónimos:
2,6-Diisopropylbromobenzene, 2,6-Diisopropylphenyl bromide, 2-Bromo-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, 2-Bromo-1,3-diisopropylbenzene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.532
density
1.171 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1Br
InChI
1S/C12H17Br/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,1-4H3
InChI key
QEOQKWIURDCGIJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
210.0 °F - closed cup
flash_point_c
98.9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?