479500
1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane
Sinónimos:
Ethylenebis(dicyclohexylphosphine), 1,2-Ethanediylbis[dicyclohexyl]phosphine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
92.5-96.5 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C1CCC(CC1)P(CCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H48P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h23-26H,1-22H2
Clave InChI
BOUYBUIVMHNXQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Pd-catalyzed decarbonylative C-H coupling of azoles and aromatic esters.
- Ni-catalyzed cross-coupling reaction of aryl fluorides and primary amines.
- Investigations of the role of ligand-based steric effects during the polymerization
- Synthesis of molybdenum nitrosyl complexes for use as Imine hydrogenation catalysts
- Irreversible thermal linkage isomerization of switchable C-N-bound isomers
- Chelating for conversion of trans complexes to cis complexes
Precursor for Iridium trisboryl complexes and the substituent effect on borylation reactions
Ligand for palladium(II) complex catalyzed hydrogenation reactions
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?