Merck
715824
Sigma-Aldrich
Diethyl (phenylsulfinylmethyl-13C)phosphonate
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC10H17O4PS
Peso molecular:
277.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
liquid
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCOP(=O)([13CH2]S(=O)c1ccccc1)OCC
Clave InChI
KJWHUVXWMFEIOL-DETAZLGJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Información legal
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)