Merck
714542
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3BrF2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
237.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.497
density
1.721 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
fluoro
SMILES string
FC1(F)Oc2cccc(Br)c2O1
InChI
1S/C7H3BrF2O2/c8-4-2-1-3-5-6(4)12-7(9,10)11-5/h1-3H
InChI key
LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
195.1 °F - closed cup
flash_point_c
90.6 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)