711551
2-Amino-4,6-dichloro-1,3,5-triazine
≥96%
About This Item
Productos recomendados
assay
≥96%
form
powder
functional group
chloro
SMILES string
Nc1nc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C3H2Cl2N4/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H2,6,7,8,9)
Inchi Key
MCLXKFUCPVGZEN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?