710709
2-Ethylhexanoic-d15 acid
98 atom % D
Sinónimos:
2-Ethylcaproic-d15 acid
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
form
liquid
bp
228 °C
mass shift
M+15
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
InChI key
OBETXYAYXDNJHR-BKUSUEPDSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
237.2 °F - closed cup
flash_point_c
114 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)